Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 1570 DKK
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24369730
CAS-nummer: 1432053-94-5