6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 4-(6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC400603-1G PC400603-5G
APOSPC400603-1GEA 1450 DKK
APOSPC400603-1G APOSPC400603-5G
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23159175
CAS-nummer: 1201675-03-7