1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400592-1G PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA 11590 DKK
APOSPC400592-1G APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Formel: C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H
Molekylvægt: 384.272 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106360
CAS-nummer: 1403767-15-6