Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 480 DKK
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11499062
CAS-nummer: 130340-04-4