(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC400539-1G
PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA
1970
DKK
APOSPC400539-1G
APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₄H₅FO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19237658 CAS-nummer: 167073-08-7 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |