2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 2960 DKK
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₃ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22690817
CAS-nummer: 1258298-29-1