4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-amine
PC400526-1G PC400526-250MG
APOSPC400526-1GEA 698 DKK
APOSPC400526-1G APOSPC400526-250MG
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606117
CAS-nummer: 1227577-03-8