5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 3930 DKK
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅ClFN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22690795
CAS-nummer: 1426290-07-4