Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-5-fluoroaniline
PC400518-1G
PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA
3830
DKK
APOSPC400518-1G
APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈Cl₂FNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11500226 CAS-nummer: 1089333-20-9 |