3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 273 DKK
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110260
CAS-nummer: 1114809-11-8