1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400509-250MG PC400509-500MG
APOSPC400509-250MGEA 4150 DKK
APOSPC400509-250MG APOSPC400509-500MG
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₅FN₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11867903
CAS-nummer: 194427-15-1