2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400504-250MG PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA 4150 DKK
APOSPC400504-250MG APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Formel: C₅H₅BrFN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19443191
CAS-nummer: 1227958-29-3