Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC400191-1G
PC400191-250MG
PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA
556
DKK
APOSPC400191-1G
APOSPC400191-250MG
APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₇BrFNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28657035 CAS-nummer: 1698028-23-7 |