(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 2840 DKK
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₁BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22689791
CAS-nummer: 2096337-66-3