(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 1900 DKK
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848356
CAS-nummer: 943551-28-8