4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 4800 DKK
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28118890
CAS-nummer: 1807217-26-0