7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 3100 DKK
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₅F₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846605
CAS-nummer: 1260811-97-9