(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 2730 DKK
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16611287
CAS-nummer: 1451391-34-6