6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400179-1G PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA 9150 DKK
APOSPC400179-1G APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20527926
CAS-nummer: 1257071-45-6