2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 2560 DKK
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₅BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26127752
CAS-nummer: 1820608-42-1