6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400173-1G PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA 3830 DKK
APOSPC400173-1G APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380592
CAS-nummer: 1374651-78-1