6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 898 DKK
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₅F₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847748
CAS-nummer: 1239648-22-6