(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 2530 DKK
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Molekylvægt: 197.038 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689793
CAS-nummer: 1416714-11-8