5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 2470 DKK
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molekylvægt: 226.045 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20527917
CAS-nummer: 1239463-43-4