2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 1730 DKK
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28760261
CAS-nummer: 1805653-40-0