5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 1610 DKK
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₄BrF₂NO₂
Molekylvægt: 252.013 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621146
CAS-nummer: 2231674-75-0