2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 861 DKK
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698406
CAS-nummer: 1214388-53-0