1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400149-1G PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA 4180 DKK
APOSPC400149-1G APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₈H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621154
CAS-nummer: 2231676-74-5