1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 4270 DKK
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₈H₂ClF₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621152
CAS-nummer: 2231675-30-0