4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 5930 DKK
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621121
CAS-nummer: 2231676-95-0