5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 5930 DKK
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅ClF₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621119
CAS-nummer: 2231672-98-1