(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 1370 DKK
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₆BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621149
CAS-nummer: 2231673-76-8