5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 1350 DKK
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃BrF₂N₂O
Molekylvægt: 249.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28734727
CAS-nummer: 1805591-98-3