tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400104-250MG PC400104-500MG
APOSPC400104-250MGEA 9590 DKK
APOSPC400104-250MG APOSPC400104-500MG
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₆F₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621141
CAS-nummer: 2231676-72-3