1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400102-1G PC400102-250MG
APOSPC400102-1GEA 8200 DKK
APOSPC400102-1G APOSPC400102-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂BrClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621137
CAS-nummer: 2231674-22-7