1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 4270 DKK
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂BrClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31621135
CAS-nummer: 2231673-26-8