1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 4200 DKK
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂ClF₄NO
Molekylvægt: 227.543 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18254428
CAS-nummer: 1245915-43-8