1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC400097-100MG
PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA
1370
DKK
APOSPC400097-100MG
APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD29040610 CAS-nummer: 1935574-78-9 |