1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC400095-1G
PC400095-250MG
APOSPC400095-1GEA
2180
DKK
APOSPC400095-1G
APOSPC400095-250MG
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13189039 CAS-nummer: 1060802-11-0 |