6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400048-250MG PC400048-1G
APOSPC400048-250MGEA 491 DKK
APOSPC400048-250MG APOSPC400048-1G
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅FN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09041760
CAS-nummer: 69661-42-3