tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC400038-100MG PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA 1500 DKK
APOSPC400038-100MG APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₄BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695385
CAS-nummer: 2231675-56-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III