(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400037-100MG PC400037-250MG
APOSPC400037-100MGEA 1120 DKK
APOSPC400037-100MG APOSPC400037-250MG
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₆BrF₂N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561224
CAS-nummer: 2231675-44-6