Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 6620 DKK
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31536749
CAS-nummer: 2187435-18-1