5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
PC400031-1G PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA 567 DKK
APOSPC400031-1G APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₉FO₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676576
CAS-nummer: 113984-67-1