3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene, 4-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC400013-1G PC400013-250MG
APOSPC400013-1GEA 1570 DKK
APOSPC400013-1G APOSPC400013-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407497
CAS-nummer: 1807209-28-4