6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC400012-1G
PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA
4580
DKK
APOSPC400012-1G
APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Formel:
C₆H₅BrFNO Molekylvægt: 206.012 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26407502 CAS-nummer: 1807234-85-0 |