trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-1,3-Bis(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
PC3949-100G PC3949-25G PC3949-5G PC3949-50G
APOSPC3949-100GEA 1820 DKK
APOSPC3949-100G APOSPC3949-25G APOSPC3949-5G APOSPC3949-50G
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
trans-4,4'-Difluorochalcone
Formel: C₁₅H₁₀F₂O
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219906
CAS-nummer: 102692-35-3