6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC39455-1G PC39455-5G PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA 644 DKK
APOSPC39455-1G APOSPC39455-5G APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527216
CAS-nummer: 372519-10-3