2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3864-1G PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA 1530 DKK
APOSPC3864-1G APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₈FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407836
CAS-nummer: 85979-49-3