2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC38225-1G PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA 4910 DKK
APOSPC38225-1G APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₃Br₂F₃O
Molekylvægt: 331.912 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2416368-70-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III